Merck
P1710
Sigma-Aldrich
(±)-哌嗪-2-羧酸 二盐酸盐
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10N2O2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
203.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥98%
mp
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
InChI key
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于合成神经活性化合物的中间体
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)