Merck
P1402
1-O-Palmityl-2-acetyl-rac-glycero-3-phosphocholine
~99%
别名:
rac-Platelet activating factor, DL-α-Phosphatidylcholine, β-acetyl-γ-O-hexadecyl
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C26H54NO7P
化学文摘社编号:
分子量:
523.68
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
assay
~99%
form
solid
functional group
phospholipid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C26H55NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3,(H,29,30)
InChI key
LMEXBIODJFQAQA-UHFFFAOYSA-N
存储类别
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)