Merck
P1176
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monooctadecyl ether
别名:
C18E6, Octadecylhexaglycol, Polyoxyethylene (6) stearyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)17(OCH2CH2)6OH
CAS号:
分子量:
534.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
描述
non-ionic
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3