Merck
P1131
Supelco
柠檬酸 倍半哌嗪盐 水合物
别名:
哌嗪柠檬酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C4H10N2)3 · (C6H8O7)2 · xH2O
CAS号:
分子量:
321.33 (anhydrous basis)
Beilstein:
3777748
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
SMILES字符串
OC(C(CC(O)=O)(CC(O)=O)O)=O.OC(C(CC(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.O.N1CCNCC1.N2CCNCC2.N3CCNCC3
InChI
1S/2C6H8O7.3C4H10N2.H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;3*1-2-6-4-3-5-1;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*5-6H,1-4H2;1H2
InChI key
LWMBPKJYEQGDLN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
可比产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)