蒸汽密度
2.62 (vs air)
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
自燃溫度
779 °F
expl. lim.
12.5 %
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门