Merck
P0896
Sigma-Aldrich
庚二酸二乙酯
~97% (capillary GC)
别名:
Diethyl heptanedioate, 薄桃酸二乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCO(CH2)5COOC2H5
CAS号:
分子量:
216.27
Beilstein:
1710126
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
~97% (capillary GC)
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
沸点
192-194 °C/100 mmHg (lit.)
密度
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
LKKOGZVQGQUVHF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)