Merck
P0415
Sigma-Aldrich
氰化钾-14C
solid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K14CN
CAS号:
分子量:
65.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
solid
标记范围
40-60 mCi per mmol
质量偏移
M+2
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[K][14CH2]C#N
InChI
1S/C2H2N.K/c1-2-3;/h1H2;/i1+2;
InChI key
IJAJWWZKTPVZIH-DEQYMQKBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Sealed ampule
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
靶器官
Thyroid
补充剂危害
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)