Merck
P0392
Sigma-Aldrich
盐酸频哪醇
别名:
1,1'-二乙基-2,2′-氯化羰花青, 2,2'-氯化三甲基异喹啉菁, 喹哪啶蓝
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H25ClN2
CAS号:
分子量:
388.93
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
mp
270 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)\C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.ClH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
FVMNARAKYNRZID-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)