無性繁殖
8H4, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 25-35 kDa
物種活性
bovine, mouse, monkey, human, sheep, rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.5 mg/mL
技術
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using mouse brain extract
同型
IgG2b
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
bovine ... PRNP(281427)
human ... PRNP(5621)
mouse ... Prnp(19122)
rat ... Prnp(24686)
sheep ... PRNP(493887)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
特異性
免疫原
應用
- 免疫印迹
- 流式细胞术
- 免疫细胞化学
- 免疫沉淀
- 免疫电子显微镜
- 免疫组化
- 酶联免疫吸附测定
生化/生理作用
外觀
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
推薦