化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
藥物控制
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.2; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
溶解度
DMSO: 28 mg/mL
起源
Boehringer Ingelheim
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=NC(=O)C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-9-11-8(12)7(13-9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
NRNCYVBFPDDJNE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
商品
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
我们可提供多种多巴胺受体相关的产品,满足您的各类研究需求。