Merck
跳至
O7125
L-鸟氨酸 L-天冬氨酸盐
≥98% (TLC)
别名:
(S)-2,5-二氨基戊酸 L-天冬氨酸盐
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
致您/货号是否有货价格
25 g
即日发货发货地SIGMA ALDRICH Pte Ltd
$179.00
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C9H19N3O6
化学文摘社编号:
分子量:
265.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-772-7
MDL number:
$179.00
即日发货详情
获取大包装/定制包装报价
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
L-鸟氨酸 L-天冬氨酸盐, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC[C@H](N)C(O)=O.N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.C4H7NO4/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1
InChI key
IXUZXIMQZIMPSQ-ZBRNBAAYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-鸟氨酸 L-天冬氨酸是精氨酸酶降解精氨酸的代谢产物。已经表明它通过增加氨来降低血氨浓度肌肉解毒,并减轻肝硬化肝性脑病的严重程度。
Other Notes
精氨酸通过精氨酸酶降解所得产物
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 1
此商品
O2375O438675490
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)