Merck
O5005
Sigma-Aldrich
cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid sodium salt
~90% (GC)
别名:
十八碳四烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C18H27O2Na
分子量:
298.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
~90% (GC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCC(O)=O