Merck
N9250
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl dodecanoate
别名:
1-Naphthyl laurate, Dodecanoic acid 1-naphthyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H30O2
CAS号:
分子量:
326.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
底物
Esterase substrate.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)