Merck
N8755
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl β-D-galact­uronide
别名:
p-Nitrophenyl β-D-galacto­pyran­osid­uronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13NO9
CAS号:
分子量:
315.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)
InChI 密鑰
QSUILVWOWLUOEU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3