Merck
N6129
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl α-D-galacto­pyran­oside
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO8
CAS号:
分子量:
301.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98%
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OCC1OC(Oc2cccc(c2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)