Merck
N2766
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(β-D-GlcNAc-[1→3]-α-D-GalNAc-1→OC6H4NO2
分子量:
545.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
化驗
≥98%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(CO)OC(Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C2NC(C)=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3