Merck
N2010
Sigma-Aldrich
α-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt
≥90%
别名:
α-NADP, α-TPN, α-Triphosphopyridine nucleotide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H28N7O17P3
分子量:
743.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
≥90%
雜質
≤1% β-isomer
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
α analog of β-NADP
注意
This is not the common NADP required in the usual enzyme systems.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3