Merck
N0516
SAFC
尼群地平
~98%
别名:
1,4-二氢-2,6-二甲基-4-(3-硝基苯)-3,5-吡啶二羧酸乙基甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20N2O6
CAS号:
分子量:
360.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
~98%
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
InChI key
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)