Merck
N0251
Sigma-Aldrich
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
suitable for liquid scintillation spectrometry, crystalline
别名:
α-NPO
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H13NO
CAS号:
分子量:
271.31
Beilstein:
210666
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
crystalline
颜色
light green
适用性
suitable for liquid scintillation spectrometry
储存温度
−20°C
SMILES字符串
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C19H13NO/c1-2-8-15(9-3-1)18-13-20-19(21-18)17-12-6-10-14-7-4-5-11-16(14)17/h1-13H
InChI key
WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)