Merck
MTCV5809B
MTC Bio Cap Inserts for Cryogenic Vials
blue
别名:
cryo storage identification, cryo vial marker, tube storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122500
NACRES:
NB.11
材料
blue
polypropylene
包裝
pack of 500 ea
製造商/商標名
MTC Bio V5809-B
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Cap inserts for cryogenic vials, blue, 500/pk
特點和優勢
  • Temperatures as low as -196°C
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio