Merck
MTCB6002B
MTC Bio Weigh Boat
square black, capacity 100 mL, L × W 80 mm × 80 mm
别名:
weighing dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.35
材料
polystyrene
square black
包裝
pack of 500 ea
製造商/商標名
MTC Bio B6002B
長度 × 寬度
80 mm × 80 mm
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Weigh Boat, black, 100ml, 80 x 80mm, square, 500/pk
特點和優勢
  • Antistatic and biologically inert
  • Smooth surface / rounded corners
  • Recessed corners; precise pouring
  • White or black for visual contrast
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio