Merck
M9631
Sigma-Aldrich
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H16N5O9P
分子量:
429.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
化驗
~98%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC4COP(O)(=O)OC4C3OC(=O)CCC(O)=O