Merck
M9515
Sigma-Aldrich
N-甲基-L-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13NO2
CAS号:
分子量:
179.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CN[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)