Merck
M9010
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethyl 8-(cis-2-n-octylcyclopropyl)octanoate
别名:
A2C-Membrane mobility agent
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H46O4
CAS号:
分子量:
398.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCC[C@H]1C[C@H]1CCCCCCCC(=O)OCCOCCOC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Membrane mobility agents. IV. The mechanism of particle-cell and cell-cell fusion.
E M Kosower et al.
Biochimica et biophysica acta, 471(2), 311-329 (1977-12-01)