Merck
M7406
Sigma-Aldrich
Methyl 12-methyltridecanoate
≥98% (capillary GC)
别名:
12-Methyltridecanoic acid methyl ester, Methyl isomyristate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H30O2
CAS号:
分子量:
242.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (capillary GC)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)CCCCCCCCCCC(C)C