Merck
M7404
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecenyl methanesulfonate
98% (GC)
别名:
Methanesulfonic acid oleyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H38O3S
CAS号:
分子量:
346.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98% (GC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C19H38O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23(2,20)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
InChI 密鑰
SFCVHVDJESFESU-KHPPLWFESA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter