Merck
M7034
Sigma-Aldrich
NG-Methyl-D-arginine acetate salt
≥98% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C7H16N4O2 · CH3CO2H
分子量:
248.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98% (TLC)
SMILES字符串
CC(O)=O.CNC(=N)NCCC[C@@H](N)C(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
No significant effect on NOS; used as a negative control in studies of L-NMMA activity.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)