化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
water: 1 mg/mL, clear, colorless
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N7CCC[C@H]7C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C118H174N34O35S/c1-63(122)97(167)135-77(36-39-93(159)160)105(175)137-71(23-8-11-42-119)100(170)136-72(24-9-12-43-120)102(172)147-84(55-95(163)164)111(181)140-76(35-38-92(157)158)98(168)132-60-91(156)150-47-16-28-87(150)112(182)148-81(52-65-31-33-68(154)34-32-65)109(179)138-74(26-14-45-128-117(123)124)101(171)142-79(41-50-188-2)107(177)141-78(37-40-94(161)162)106(176)146-83(54-67-58-127-62-133-67)110(180)144-80(51-64-19-4-3-5-20-64)108(178)139-75(27-15-46-129-118(125)126)103(173)145-82(53-66-57-130-70-22-7-6-21-69(66)70)99(169)131-59-90(155)134-86(61-153)114(184)152-49-18-30-89(152)115(185)151-48-17-29-88(151)113(183)143-73(25-10-13-44-121)104(174)149-85(116(186)187)56-96(165)166/h3-7,19-22,31-34,57-58,62-63,71-89,130,153-154H,8-18,23-30,35-56,59-61,119-122H2,1-2H3,(H,127,133)(H,131,169)(H,132,168)(H,134,155)(H,135,167)(H,136,170)(H,137,175)(H,138,179)(H,139,178)(H,140,181)(H,141,177)(H,142,171)(H,143,183)(H,144,180)(H,145,173)(H,146,176)(H,147,172)(H,148,182)(H,149,174)(H,157,158)(H,159,160)(H,161,162)(H,163,164)(H,165,166)(H,186,187)(H4,123,124,128)(H4,125,126,129)/t63-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-/m0/s1
InChI 密鑰
XLLJFSCSXTYVTN-UPWOUFKKSA-N
基因資訊
human ... POMC(5443)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
生化/生理作用
聯結
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3