Merck
M6131
Sigma-Aldrich
MTH-DL-Tyrosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12N2O2S
CAS号:
分子量:
236.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN1C(=S)NC(Cc2ccc(O)cc2)C1=O
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-13-10(15)9(12-11(13)16)6-7-2-4-8(14)5-3-7/h2-5,9,14H,6H2,1H3,(H,12,16)
InChI key
VYIBESPZQFAJRM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)