Merck
M4901
Sigma-Aldrich
4-O-(2-O-Methyl-β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose
别名:
2′-O-Methyllactose, 2-Me-β-D-Gal-[1→4]-D-Glc
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H24O11
CAS号:
分子量:
356.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)