Merck
M4377
Sigma-Aldrich
α-Methyl-m-methoxy-DL-phenylalanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO3
CAS号:
分子量:
209.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cccc(CC(C)(N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(12,10(13)14)7-8-4-3-5-9(6-8)15-2/h3-6H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
TYHSKOHNTPEOPS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3