Merck
M4250
Sigma-Aldrich
D-Mannitol 1-phosphate barium salt
powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H13O9PBa
分子量:
397.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
形狀
powder
顏色
white
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Ba].OCC(O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba.2H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;;
InChI 密鑰
SHNRFKHWWVRDLJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)