Merck
M3914
Sigma-Aldrich
11-Methyltridecanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H28O2
CAS号:
分子量:
228.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCC(C)CCCCCCCCCC(O)=O
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)