Merck
M1886
Sigma-Aldrich
亚甲基二膦酸 三钠盐 四水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOP(O)(ONa)CH2P(O)(ONa)2·4H2O
分子量:
314.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP([O-])([O-])=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)