Merck
M1505
Sigma-Aldrich
2′-O-Monobutyryladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17N5NaO7P
CAS号:
分子量:
421.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na].CCCC(=O)OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4c(N)ncnc34
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)