Merck
L9759
Sigma-Aldrich
L-Leucine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH2C6H5 · C7H8O3S
CAS号:
分子量:
393.50
Beilstein:
3566840
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H19NO2.C7H8O3S/c1-10(2)8-12(14)13(15)16-9-11-6-4-3-5-7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-7,10,12H,8-9,14H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t12-;/m0./s1
InChI 密鑰
QTQGHKVYLQBJLO-YDALLXLXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3