Merck
L9001
Sigma-Aldrich
L-Lysine hydroxamate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H15N3O2 · HCl
CAS号:
分子量:
197.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.NCCCC[C@H](N)C(=O)NO
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3