Merck
L6640
Sigma-Aldrich
氯化镧 七水合物
ACS reagent, 64.5-70.0% LaCl3 basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LaCl3 · 7H2O
CAS号:
分子量:
371.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
等级
ACS reagent
浓度
64.5-70.0% LaCl3
杂质
≤0.01% Insoluble matter
mp
91 °C (dec.) (lit.)
痕量阳离子
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤1 ppm
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
InChI key
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
钙通道阻滞剂
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)