powder
比活性
≥20 U/mg (with cephalosporin C)
≥400 U/mg (with benzylpenicilin)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
细菌产生的 β-内酰胺酶与青霉素结合蛋白密切相关。β-内酰胺酶水解 β-乳杆菌抗生素,是细菌产生耐药性的主要原因。β-内酰胺酶有四个亚类。A、C 和 D 类通过活性位点丝氨酸残基形成酰基酶。B 类 β-内酰胺酶是活性部位具有锌离子的金属酶,用于 β-内酰胺水解。β-内酰胺酶的突变导致广谱 β-内酰胺酶(ESBLs)的产生。微生物产生近 900 种 β-内酰胺酶。
應用
β-内酰胺酶已用于树突状细胞的香豆素-头孢菌素-荧光素-乙酰氧基甲基(CCF4)-β-内酰胺酶测定和美罗培南的水解(H-Mer)生成 18O 标记的 H-Mer 中。
β-内酰胺酶用于通过打断 β-内酰胺环来灭活 β-内酰胺抗生素。β-内酰胺酶可用于研究抗生素耐药性和耐药性抑制。产品 L6170 是基于铜绿假单胞菌的酶序列重组产生的,并在大肠杆菌中表达。
生化/生理作用
β-内酰胺酶通过打断 β-内酰胺环而灭活 β-内酰胺抗生素。其他底物的典型分析:头孢曲松 2-4 un/mg;头孢唑林 2-4 un/mg;头孢他啶 1.5-3 un/mg;头孢西丁 0.35-0.7 un/mg;头孢吡肟 1.2-2.4 un/mg;头孢呋辛 1.5-3 un/mg;头孢噻肟 1-2 un/mg,奥沙西林 4-8 un/mg;亚胺培南 1.2-2.4 un/mg;美罗培南 3-6 un/mg
其他底物的典型分析:头孢曲松 2-4 un/mg;头孢唑林 2-4 un/mg;头孢他啶 1.5-3 un/mg;头孢西丁 0.35-0.7 un/mg;头孢吡肟 1.2-2.4 un/mg;头孢呋辛 1.5-3 un/mg;头孢噻肟 1-2 un/mg,奥沙西林 4-8 un/mg;亚胺培南 1.2-2.4 un/mg;美罗培南 3-6 un/mg
單位定義
一个单位将在 25℃ 下在 50 mM 含 10 μM 氯化锌的 pH 7.0 的磷酸盐缓冲液中,每分钟水解 1.0 μ 摩尔底物(βI:苄青霉素;βII:头孢菌素 C)。
外觀
含氯化钠和磷酸钾的冻干粉。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Updated functional classification of beta-lactamases
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 54(3), 969-976 (2010)
Determining carbapenemase activity with 18O labeling and targeted mass spectrometry
Analytical Chemistry, 85(22), 11014-11019 (2013)
VAMP8-mediated NOX2 recruitment to endosomes is necessary for antigen release
European Journal of Cell Biology, 96(7), 705-714 (2017)
Antibiotic resistance and extended spectrum beta-lactamases: Types, epidemiology and treatment
Saudi Journal of Biological Sciences, 22(1), 90-101 (2015)
ACS infectious diseases, 6(6), 1460-1479 (2020-04-25)
The formation of biofilms provides a formidable defense for many bacteria against antibiotics and host immune responses. As a consequence, biofilms are thought to be the root cause of most chronic infections, including those occurring on medical indwelling devices, endocarditis