Merck
L5646
Sigma-Aldrich
Trizma® dodecyl sulfate
别名:
Tris lauryl sulfate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane lauryl sulfate, Trizma® lauryl sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3 · CH3(CH2)11OSO3H
CAS号:
分子量:
387.53
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
描述
anionic
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves