主要文件
L5512
Sigma-Aldrich
Luteinizing hormone releasing hormone Fragment 3-10
≥97% (HPLC)
别名:
LH-RH Fragment 3-10, Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H63N13O10
CAS号:
分子量:
934.05
UNSPSC代码:
12352200
方案
≥97% (HPLC)
储存温度
−20°C
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)