Merck
L1391
Sigma-Aldrich
D-Leu-Ser-Thr-Arg p-nitroanilide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H41N9O8
分子量:
595.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C25H41N9O8/c1-13(2)11-17(26)21(37)32-19(12-35)23(39)33-20(14(3)36)24(40)31-18(5-4-10-29-25(27)28)22(38)30-15-6-8-16(9-7-15)34(41)42/h6-9,13-14,17-20,35-36H,4-5,10-12,26H2,1-3H3,(H,30,38)(H,31,40)(H,32,37)(H,33,39)(H4,27,28,29)
InChI 密鑰
QTQDIOGTLZJSHD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)