主要文件
L081000
Sigma-Aldrich
Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid
别名:
甲基氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.03
表单
liquid
包装形式
mixture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)