Merck
I6632
Sigma-Aldrich
N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine
~98%
别名:
iBu-DMT-dG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H37N5O7
CAS号:
分子量:
639.70
Beilstein:
3582365
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
~98%
形狀
powder
mp
~150 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C35H37N5O7/c1-21(2)32(42)38-34-37-31-30(33(43)39-34)36-20-40(31)29-18-27(41)28(47-29)19-46-35(22-8-6-5-7-9-22,23-10-14-25(44-3)15-11-23)24-12-16-26(45-4)17-13-24/h5-17,20-21,27-29,41H,18-19H2,1-4H3,(H2,37,38,39,42,43)/t27-,28+,29+/m0/s1
InChI 密鑰
RMQXDNUKLIDXOS-ZGIBFIJWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2