Merck
I2138
Sigma-Aldrich
Isethionyl acetimidate 盐酸钠盐
~90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C4H8NO4SNa · HCl
CAS号:
分子量:
225.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
~90%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].Cl.CC(=N)OCCS([O-])(=O)=O