Merck
I1159
Sigma-Aldrich
trans-4-Iodo-4′-boranyl-chalcone
≥97% (HPLC), solid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12BIO3
分子量:
377.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥97% (HPLC)
表单
solid
溶解性
DMSO: soluble >30 mg/mL
SMILES字符串
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2ccc(I)cc2
生化/生理作用
MDM2 (mouse double minute 2) inhibitor; immunomodulator.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)