Merck
I0625
Sigma-Aldrich
L-β-咪唑乳酸
别名:
2-羟基-3-(4-咪唑基)丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2O3
CAS号:
分子量:
156.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
PubChem化学物质编号:
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)