Merck
HPA052271
Sigma-Aldrich
抗 OIP5 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗 CT86, 抗 MIS18B, 抗 Opa 相互作用蛋白 5, 抗 hmis18β
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
CGSCGIPVGFHLYSTHAALAALRGHFCLSSDKMVCYLLKTKAIVNASEMDIQNVPLSEKIAELKEKIVLTHNRLKSLMKILSEVT
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OIP5(11339)
免疫原
Opa 相互作用蛋白 5 重组蛋白表位签名标签 (PrEST)
應用
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
免疫沉淀(1 篇论文)
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST81443
外觀
含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.2)溶液。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Xin Zhang et al.
Journal of ovarian research, 16(1), 185-185 (2023-09-03)
Opa interacting protein 5 (OIP5), which is a cancer/testis-specific gene, plays a cancer-promoting role in various types of human cancer. However, the role of OIP5 in the carcinogenesis and progression of ovarian cancer remains unknown. We first analyzed the expression
Dongqing Pan et al.
eLife, 6 (2017-01-07)
Centromeres are unique chromosomal loci that promote the assembly of kinetochores, macromolecular complexes that bind spindle microtubules during mitosis. In most organisms, centromeres lack defined genetic features. Rather, they are specified epigenetically by a centromere-specific histone H3 variant, CENP-A. The