Merck
所有图片(8)
主要文件
HPA023881
Sigma-Aldrich
抗 TFE3 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
TFEA, 苯妥英钠 33
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human, rat, mouse
增强验证
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TFE3(7030)
一般描述
结合 IGHM 增强子 3 的转录因子或称转录因子 E3 (TFE3) 基因位于人染色体 Xp11.23。TFE3 属于螺旋-环-螺旋亮氨酸拉链转录因子家族。
免疫原
与 ighm 增强子 3 重组蛋白表位签名标签 (PrEST) 结合的转录因子。
序列
SKDLESRQRSLEQANRSLQLRIQELELQAQIHGLPVPPTPGLLSLATTSASDSLKPEQLDIEEEGRPGAATFHVGGGPAQNAPHQQPPAPPSDALLDLHFPSDHLGDLGDPFHLGLEDILMEEEEGVVGGLSGGALSPLRAAS
应用
在兔中抗 TFE3(转录因子与 IGHM 增强子 3 结合)抗体可用于:
  • 免疫荧光
  • 免疫细胞化学研究
  • 免疫染色
生化/生理作用
结合 IGHM 增强子 3 的转录因子(TFE3)可与其它转录因子相互作用,并在细胞生长和增殖中起关键作用。它促进肾腺癌的进展。TFE3 基因位点也与导致生成TFE3 融合蛋白的转录事件有关,该融合蛋白是筛查其在肾细胞癌中的发病率的潜在标志物。它与G-蛋白Gα16 相互作用并调节其表达,并有利于claudin 14的调节。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST74277
外形
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
TFE3 regulates renal adenocarcinoma cell proliferation via activation of the mTOR pathway
Fang Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 16(3), 2721-2725 (2017)
Epithelioid hemangioendotheliomas with TFE3 gene translocations are compossible with CAMTA1 gene rearrangements
Lee SJ, et al.
Testing, 7(7), 7480-7480 (2016)
ERK-independent African Green monkey pluripotent stem cells in a putative chimera-competent state
De Los Angeles A, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 510(1), 78-84 (2019)
Identification of Transcription Factor E3 (TFE3) as a Receptor-independent Activator of G alpha 16 GENE REGULATION BY NUCLEAR G alpha SUBUNIT AND ITS ACTIVATOR
Sato M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(20), 17766-17776 (2011)
Folliculin Regulates Osteoclastogenesis Through Metabolic Regulation
Baba M, et al.
Journal of Bone and Mineral Research, 33(10), 1785-1798 (2018)