加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原序列
YGASPDIDLGTGPTPTLGPVTPEICKQDIVFDGIAQIRGEIFFFKDRFIWRTVTPRDKPMGPLLVATFWPELPEKIDAVYEAPQEEKAVFFAGNEYWIYSASTLERGYPKPLTSLGLPPDVQRVDAAFNWS
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MMP2(4313)
一般說明
MMP2基因位于人染色体16q12.2。
基质金属蛋白酶2(MMP2)属于同源基质金属蛋白酶(MMP)家族。它由同源的半胱氨酸开关和锌结合区组成。它是通过增殖皮肤成纤维细胞,特定支气管上皮细胞和SV40转化的肺成纤维细胞合成的。
免疫原
72 kDa IV型胶原酶前体重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
兔抗-MMP2抗体可用于蛋白质印迹和免疫组化。
兔抗MMP2抗体,属于Prestige抗体,由人类蛋白质图谱(HPA)项目开发验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
MMP2(基质金属蛋白酶2)参与裂解三螺旋I型和IV型胶原以及变性胶原的降解。血清或成纤维细胞中MMP2酶活性的突变导致多中心性骨质溶解和关节炎综合征。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST83038
外觀
溶于磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.2),含有40%甘油和0.02%叠氮化钠的溶液
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Iranian journal of otorhinolaryngology, 31(104), 153-161 (2019-06-22)
Metalloproteinases and their tissue inhibitors play an important role in the metastases formation. A multistage process of carcinogenesis requires the involvement of numerous enzymes and compounds that facilitate the expansion of tumor cells. The formation of metastases depends on both
Matrix metalloproteinase-2 and-9 expression in the epiligament of the medial collateral and anterior cruciate ligament in human knees: a comparative study
Cureus, 10(11), 17-26 (2018)
MMP-2,-3 and TIMP-2,-3 polymorphisms in colorectal cancer in a Chinese Han population: A case-control study
Gene, 730, 144320-144320 (2020)
Oncology letters, 13(3), 1119-1124 (2017-04-30)
Esophageal carcinoma is one of the most common malignancies in China. Previous studies reported that matrix metalloproteinases (MMPs) have important roles in the progression and invasion of numerous types of solid tumors. Among the MMPs, MMP-2 has been closely associated
International journal of oncology, 40(6), 1995-2003 (2012-02-07)
Analyzing molecular biomarkers using blood is an important approach for clinical assessment of malignant glioma. We investigated a molecular proteomic biomarker-based approach for glioblastoma using patients' blood samples. The expression levels of a list of candidate proteins were quantified in